Learn More
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30389978
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30389978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30389978 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9414755G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic Acid
CAS 4919-37-3
Formula molecolare C9H10O3
Quantità 5 g
Sinonimo 2,6-Dimethyl-4-carboxyphenol, 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzoic Acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic Acid, NSC 68319
InChI Formula InChI=1S/C9H10O3/c1-5-3-7(9(11)12)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES Cc1cc(cc(C)c1O)C(=O)O
IUPAC Name 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 166.17
Peso formulazione 166.063