Learn More
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic Acid |
| CAS | 4919-37-3 |
| Formula molecolare | C9H10O3 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 2,6-Dimethyl-4-carboxyphenol, 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzoic Acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic Acid, NSC 68319 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10O3/c1-5-3-7(9(11)12)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | Cc1cc(cc(C)c1O)C(=O)O |
| IUPAC Name | 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 166.17 |
| Peso formulazione | 166.063 |