Learn More
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10311665
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10311665 5 g 5g
10633075 1 g 1g
10199859 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10311665 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RDP00227DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 4198-90-7
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.177
InChI Key WFYGXOWFEIOHCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2,6-dimethylphenol, 2,6-dimethyl-4-cyanophenol, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy benzonitrile, benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy, 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzenecarbonitrile, benzonitrile, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, pubchem11065, acmc-209jmm
PubChem CID 20176
IUPAC Name 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3, 5-dimethylbenzonitrile
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 5 g
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 95%