Learn More
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11317059
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11317059 25 g 25g
11397049 1 g 1g
11307059 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11317059 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26872.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4198-90-7 | C9H9NO | 147.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4198-90-7
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.177
Numero MDL MFCD00221716
InChI Key WFYGXOWFEIOHCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2,6-dimethylphenol, 2,6-dimethyl-4-cyanophenol, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy benzonitrile, benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy, 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzenecarbonitrile, benzonitrile, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, pubchem11065, acmc-209jmm
PubChem CID 20176
IUPAC Name 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
Punto di fusione 123°C to 127°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 98%