Learn More
4-Hydroxy-3-(benzyloxy)-benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30389286
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30389286 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30389286 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH829900100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3-(benzyloxy)-benzoic Acid Methyl Ester
CAS 1037072-57-3
Formula molecolare C15H14O4
Quantità 100 mg
Sinonimo 4-Hydroxy-3-(phenylmethoxy)-benzoic Acid Methyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C15H14O4/c1-18-15(17)12-7-8-13(16)14(9-12)19-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,16H,10H2,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(O)c(OCc2ccccc2)c1
IUPAC Name methyl 4-hydroxy-3-phenylmethoxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 258.27
Peso formulazione 258.0892