Learn More
4-Hydroxy-3-(benzyloxy)-benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30407380
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30407380 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30407380 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH8299001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3-(benzyloxy)-benzoic Acid Methyl Ester
CAS 1037072-57-3
Formula molecolare C15H14O4
Quantità 1 g
Sinonimo 4-Hydroxy-3-(phenylmethoxy)-benzoic Acid Methyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C15H14O4/c1-18-15(17)12-7-8-13(16)14(9-12)19-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,16H,10H2,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(O)c(OCc2ccccc2)c1
IUPAC Name methyl 4-hydroxy-3-phenylmethoxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 258.27
Peso formulazione 258.0892