Learn More
4-hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11336326
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11336326 50 g 50g
10535143 10 g 10g
10673255 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11336326 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01117EE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 5438-36-8
Formula molecolare C8H7IO3
Molecular Weight (g/mol) 278.045
InChI Key FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68
PubChem CID 79499
IUPAC Name 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Iodovanillin
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare IC6H2(OCH3)(OH)CHO
Quantità 50 g
Peso formulazione 278.04
Percent Purity 97%