Learn More
4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid, 97+%
Codice prodotto. 10448460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10448460 100 g Bottiglia in vetro 100g
10735001 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10448460 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 121351000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 121-34-6 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-34-6
Formula molecolare C8H8O4
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Numero MDL MFCD00002551
InChI Key WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vanillic acid, acide vanillique, p-vanillic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-hydroxybenzoic acid, vanillate, m-anisic acid, 4-hydroxy, protocatechuic acid, 3-methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxy-benzoic acid, unii-gm8q3jm2y8
PubChem CID 8468
ChEBI CHEBI:30816
IUPAC Name 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC(=CC=C1O)C(O)=O
Spezifikation
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
Nota nome 98.5+%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 210°C to 214°C
Colore Brown to Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H3(OCH3)CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 10, 392
Indice di Merck 15, 10119
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 97+%
Forma fisica Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.