Learn More
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11499196
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11499196 25 g 25g
11489196 5 g 5g
11409206 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499196 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18056.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4421-08-3 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4421-08-3
Numero MDL MFCD00001820
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Punto di fusione 85°C to 89°C
Formula molecolare C8H7NO2
Quantità 25 g
Numero UN UN3439
Sinonimo vanillonitrile, m-anisonitrile, 4-hydroxy, 4-hydroxy-3-methoxy-benzonitrile, 3-methoxy-4-hydroxybenzonitrile, 4-hydroxy-3-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem13112, 2-methoxy-4-cyanophenol, 4-cyano-2-methoxyphenol, 5-cyano-2-hydroxyanisole, 2-methoxy-4-cyano-phenol
InChI Key QJRWLNLUIAJTAD-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C#N)O
IUPAC Name 4-hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 149.15
PubChem CID 78135
Peso formulazione 149.15
Percent Purity 98%