Learn More
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10464745 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10464745 5 g Bottiglia in vetro 5g
10150122 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10464745 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 121370050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7149-10-2 | C8H11NO2·HCl | 189.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10-2-7149
Formula molecolare C8H11NO2·HCl
Molecular Weight (g/mol) 189.64
Numero MDL MFCD00012864
InChI Key LOYPVODLNGWOLM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol hydrochloride, vanillylamine hydrochloride, n-vanillylamine hydrochloride, 2-vanillylamine hydrochloride, 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hcl, phenol, 4-aminomethyl-2-methoxy-, hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol, chloride, vanillylamine hcl
PubChem CID 165576
IUPAC Name 4-(aminomethyl)-2-methoxyphenol;hydrochloride
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CN)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 219°C to 221°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H3(OCH3)CH2NH2·HCl
Quantità 5 g
Beilstein 13, I, 321
Peso formulazione 189.64
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.