Learn More
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 99%
Codice prodotto. 10367950 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10367950 5 g Bottiglia in vetro 5g
10637512 25 g Bottiglia in vetro 25g
10593511 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10367950 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 156360050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 1135-24-6 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1135-24-6
Formula molecolare C10H10O4
Molecular Weight (g/mol) 194.19
Numero MDL MFCD00004400
InChI Key KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Sinonimo ferulic acid, trans-ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-ferulic acid, coniferic acid, ferulate, ferulic acid, trans, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 445858
ChEBI CHEBI:17620
IUPAC Name (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 169.0°C to 173.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H3(OCH3)CH=CHCO2H
Quantità 5 g
Beilstein 10, 436
Indice di Merck 15, 4089
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ethyl acetate,moderately soluble in diethyl ether,sparingly soluble in petroleum ether and benzene
Peso formulazione 194.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.