Learn More
4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17973626
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17973626 100 mg 100mg
17931356 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17973626 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0262.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid
CAS 55-10-7
Nomi componenti o analita 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H10 O5
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Vanillylmandelic acid, VMA
InChI Formula InChI=1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)
SMILES COc1cc(ccc1O)C(O)C(=O)O
IUPAC Name 2-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 198.17
Quantità 100 mg
Peso formulazione 198.0528 g/mol