Learn More
4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13) |
| Peso formulazione | 198.0528 |