Learn More
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11498457
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11498457 25 g 25g
11478457 1 g 1g
11488457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11498457 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18540.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 876-02-8 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 876-02-8
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.18
Numero MDL MFCD00002231
InChI Key LXBHHIZIQVZGFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-hydroxy-3'-methylacetophenone, 4-hydroxy-3-methylacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methylphenyl ethanone, 1-4-hydroxy-3-methylphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-2-methylphenol, ethanone, 1-4-hydroxy-3-methylphenyl, 4-hydroxy-3-methyl acetophenone, 1-4-hydroxy-3-methyl-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-hydroxy-3-methylbenzene
PubChem CID 70135
SMILES CC(=O)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Punto di fusione 107°C to 109°C
Punti di ebollizione 175°C (1 mmHg)
Quantità 25 g
Beilstein 2041839
IUPAC Name 1-(4-hydroxy-3-methylphenyl)ethan-1-one
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 98%