Learn More
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30389017
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30389017 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30389017 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9468701G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
CAS 876-02-8
Formula molecolare C9H10O2
Quantità 1 g
Sinonimo 1-(3-Methyl-4-hydroxyphenyl)ethanone, 1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)ethanone, 2- Methyl-4-acetylphenol, 3'-Methyl-4'-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2-methylphenol, 4-Hydroxyl-3-methyl acetophenone, 4'-Hydroxy-3'- methylacetophenone, NSC 63365
InChI Formula InChI=1S/C9H10O2/c1-6-5-8(7(2)10)3-4-9(6)11/h3-5,11H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1ccc(O)c(C)c1
IUPAC Name 1-(4-hydroxy-3-methylphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 150.17
Peso formulazione 150.0681