Learn More
4-Hydroxy-3-methyoxybenzyl Alcohol, TRC
Codice prodotto. 30393315
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30393315 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30393315 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH81751010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Vanillyl alcohol
CAS 498-00-0
Formula molecolare C8 H10 O3
Quantità 10 g
Sinonimo 4-Hydroxy-3-methoxy-benzenemethanol, 3-Methoxyl-4-hydroxybenzyl alcohol, 3-Methoxy-4-hydroxybenzenemethanol, Vanillic alcohol, p-(Hydroxymethyl)guaiacol
InChI Formula InChI=1S/C8H10O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4,9-10H,5H2,1H3
SMILES COc1cc(CO)ccc1O
IUPAC Name 4-(hydroxymethyl)-2-methoxy-phenol
Molecular Weight (g/mol) 154.16
Peso formulazione 154.063