Learn More
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11439106
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11439106 25 g 25g
11429106 5 g 5g
11449106 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11439106 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17972.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3011-34-5 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3011-34-5
Formula molecolare C7H5NO4
Molecular Weight (g/mol) 167.12
Numero MDL MFCD00007117
InChI Key YTHJCZRFJGXPTL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydroxybenzaldehyde, 4-formyl-2-nitrophenol, 4-hydroxy-3-nitro-benzaldehyde, pubchem8135, acmc-1cjnu, d03vzf, 4-hydroxy-3-nitrobenzaldeyde, ksc223k5f
PubChem CID 18169
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)[N+](=O)[O-])O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Punto di fusione 140°C to 144°C
Quantità 25 g
Beilstein 2047884
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 167.12
Percent Purity 98%