Learn More
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid |
| CAS | 616-82-0 |
| Formula molecolare | C7H5NO5 |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC([N+]([O-])=O)=C(O)C=C1 |
| IUPAC Name | 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 183.12 |
| Peso formulazione | 183.0168 |