Learn More
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid, TRC
Codice prodotto. 30403614
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30403614 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30403614 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9508435G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
CAS 616-82-0
Formula molecolare C7H5NO5
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
SMILES O=C(O)C1=CC([N+]([O-])=O)=C(O)C=C1
IUPAC Name 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 183.12
Peso formulazione 183.0168