Learn More
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile 97%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10404702 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10404702 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10404702 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 344040100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Nota nome 97%
CAS 3272-08-0
Formula molecolare C7H3N2O3
Formula lineare NO2C6H3(OH)CN
Numero MDL MFCD00070775
Quantità 10 g
Sinonimo 4-hydroxy-3-nitrobenzonitrile, 2-nitro-4-cyanophenol, benzonitrile, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2-nitrophenol, 4-hydroxy-3-nitro-benzonitrile, 4-hydroxy-3-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem19690, acmc-1cq5c, ksc494q7b
InChI Key INBLGVOPOSGVTA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]C1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C#N
IUPAC Name 4-cyano-2-nitrobenzen-1-olate
Molecular Weight (g/mol) 163.11
PubChem CID 76758
Peso formulazione 164.12