Learn More
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile, 98%
Codice prodotto. 15491908
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15491908 1 g 1g
15401918 5 g 5g
15411918 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15491908 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55597.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3272-08-0 | C7H3N2O3 | 163.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3272-08-0
Formula molecolare C7H3N2O3
Molecular Weight (g/mol) 163.11
Numero MDL MFCD00070775
InChI Key INBLGVOPOSGVTA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 4-hydroxy-3-nitrobenzonitrile, 2-nitro-4-cyanophenol, benzonitrile, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2-nitrophenol, 4-hydroxy-3-nitro-benzonitrile, 4-hydroxy-3-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem19690, acmc-1cq5c, ksc494q7b
PubChem CID 76758
IUPAC Name 4-cyano-2-nitrobenzen-1-olate
SMILES [O-]C1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Punto di fusione 146°C to 148°C
Quantità 1 g
Beilstein 2048724
Peso formulazione 164.12
Percent Purity 98%