Learn More
4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic acid, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 13488448 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13488448 1 g Bottiglia in vetro 1g
13478448 5 g Bottiglia in vetro 5g
13428458 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13488448 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 204890010
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 10463-20-4
Formula molecolare C8H7NO5
Molecular Weight (g/mol) 197.15
InChI Key QBHBHOSRLDPIHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxy-3-nitrophenylacetic acid, 2-4-hydroxy-3-nitrophenyl acetic acid, 4-hydroxy-3-nitrophenyl acetic acid, 3-nitro-4-hydroxyphenylacetic acid, 3-nitro-4-hydroxy phenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-nitro, no2hpa, hydroxynitrophenylaceticacid, acmc-2098cj, epitope id:158629
PubChem CID 447364
ChEBI CHEBI:546274
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)[N+](=O)[O-])O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 144.0°C to 147.0°C
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H3(NO2)CH2CO2H
Quantità 1 g
Beilstein 10,IV,562
Peso formulazione 197.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic acid