Learn More
4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30404760
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30404760 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30404760 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH948685250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic Acid
CAS 10463-20-4
Formula molecolare C8H7NO5
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-Hydroxy-3-nitrobenzeneacetic Acid, 4-Hydroxy-5-nitrophenylacetic Acid, Antibiotic T 0007B1, Antibiotic T 000B1, m-Nitro-p-hydroxyphenylacetic Acid, NHPA
InChI Formula InChI=1S/C8H7NO5/c10-7-2-1-5(4-8(11)12)3-6(7)9(13)14/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)Cc1ccc(O)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 197.14
Peso formulazione 197.0324