Learn More
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11302069
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11302069 1 g 1g
15467545 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11302069 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26097.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 220239-68-9
Formula molecolare C8H5F3O3
Molecular Weight (g/mol) 206.12
Numero MDL MFCD01091008
InChI Key DPVRVZQEDJVWLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-1cdpd, ksc495o6p, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-oxidanyl-3-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 2775112
IUPAC Name 4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto di fusione 144°C to 147°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 206.12
Percent Purity 98%