Learn More
4'-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10245961 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10245961
Marca: Thermo Scientific Acros 338340010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 19812-93-2
Numero MDL MFCD00059625
InChI Key ZRMIETZFPZGBEB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyano-4'-hydroxybiphenyl, 4'-hydroxy-4-biphenylcarbonitrile, 4-4-hydroxyphenyl benzonitrile, 4'-hydroxybiphenyl-4-carbonitrile, 4'-cyano-4-hydroxybiphenyl, 4'-hydroxy-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-cyano-4-biphenylol, 4-cyano-4'-hydroxy-biphenyl, 4'-hydroxy-4-cyanobiphenyl, 4-hydroxy-4-biphenylcarbonitrile
PubChem CID 140610
IUPAC Name 4-(4-hydroxyphenyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C2=CC=C(C=C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4′-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 192°C to 199°C
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C13H9NO
Formula lineare NC(C6H4)2OH
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol and acetone
Molecular Weight (g/mol) 195.22
Peso formulazione 195.22
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.