Learn More
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, 99%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 121480100
Dettagli aggiuntivi : CAS : 123-42-2 Peso : 9.43500kg Transport : UN number : 1148 Chem class : 3 Pack group : III
Quantità | 10L |
---|---|
Imballaggio | Plastic drum |
Identificatori chimici
123-42-2 | |
116.16 | |
diacetone alcohol, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, diacetonalkohol, diketone alcohol, diacetonalcohol, tyranton, acetonyldimethylcarbinol, diacetone-alcool, pyranton a, 2-methyl-2-pentanol-4-one | |
CHEBI:55381 | |
CC(=O)CC(C)(C)O |
C6H12O2 | |
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N | |
31256 | |
4-hydroxy-4-methylpentan-2-one |
Specifica
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone | |
58°C | |
1.4223 to 1.4243 | |
3.22 mPa.s (20°C) | |
Colorless | |
10L | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)2C(OH)CH2COCH3 | |
diacetone alcohol, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, diacetonalkohol, diketone alcohol, diacetonalcohol, tyranton, acetonyldimethylcarbinol, diacetone-alcool, pyranton a, 2-methyl-2-pentanol-4-one | |
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N | |
4-hydroxy-4-methylpentan-2-one | |
31256 | |
116.16 | |
99% |
0.9385g/mL | |
Plastic drum | |
0.9385 | |
166.0°C | |
-42.8°C | |
123-42-2 | |
C6H12O2 | |
15,2967 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,ether | |
CC(=O)CC(C)(C)O | |
116.16 | |
CHEBI:55381 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.