Learn More
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, 99%
Codice prodotto. 10626892 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10626892 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10132490 1 L Bottiglia in vetro 1L
10225450 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
11944861 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10626892 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 121482500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 123-42-2 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-42-2
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00004471
InChI Key SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diacetone alcohol, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, diacetonalkohol, diketone alcohol, diacetonalcohol, tyranton, acetonyldimethylcarbinol, diacetone-alcool, pyranton a, 2-methyl-2-pentanol-4-one
PubChem CID 31256
ChEBI CHEBI:55381
IUPAC Name 4-hydroxy-4-methylpentan-2-one
SMILES CC(=O)CC(C)(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Punto di fusione -42.8°C
Colore Colorless
Densità 0.9385g/mL
Punti di ebollizione 166.0°C
Punto d'infiammabilità 58°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2C(OH)CH2COCH3
Indice di rifrazione 1.4223 to 1.4243
Quantità 250 mL
Indice di Merck 15,2967
Gravità specifica 0.9385
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,ether
Viscosità 3.22 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.