Learn More
4-Hydroxy-4'-nitrostilbene, 98%
Codice prodotto. 11499946
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499946 1 g 1g
11409956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11499946 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20913.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 19221-08-0 | C14H11NO3 | 241.246 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19221-08-0
Formula molecolare C14H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 241.246
Numero MDL MFCD00017044
InChI Key OETQWIHJPIESQB-OWOJBTEDSA-N
Sinonimo 4-hydroxy-4'-nitrostilbene, 4-4-nitrostyryl phenol, 4-e-2-4-nitrophenyl ethenyl phenol, 4-hydroxy-4/'-nitrostilbene, 4-1e-2-4-nitrophenyl vinyl phenol, 4'-nitrostilben-4-ol, cambridge id 5309411, e-4'-nitrostilbene-4-ol, e-4-4-nitrostyryl phenol
PubChem CID 759250
IUPAC Name 4-[(E)-2-(4-nitrophenyl)ethenyl]phenol
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-4'-nitrostilbene
Punto di fusione 205°C to 209°C
Quantità 1 g
Beilstein 2505854
Peso formulazione 241.25
Percent Purity 98%