Learn More
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine, 99%
Codice prodotto. 15471648
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15471648 5 g 5g
15461648 1 g 1g
15481648 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15471648 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55418.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 40807-61-2 | C11H15NO | 177.247 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40807-61-2
Formula molecolare C11H15NO
Molecular Weight (g/mol) 177.247
Numero MDL MFCD00006000
InChI Key KQKFQBTWXOGINC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 96387
IUPAC Name 4-phenylpiperidin-4-ol
SMILES C1CNCCC1(C2=CC=CC=C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
Punto di fusione 157°C to 161°C
Colore Brown
Quantità 5 g
Beilstein 141577
Sinonimo 4-hydroxy-4-phenylpiperidine, 4-phenyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 4-phenyl, 4-phenyl-piperidin-4-ol, 4phenyl-4-piperidinol, 4-phenyl-4-piperidol, acmc-1amcr, 4-piperidinol,4-phenyl, 4-phenyl-piperidine-4-ol, 4-hydroxy-4phenylpiperidine
Peso formulazione 177.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Solid