Learn More
4-Hydroxy-5-methyl-3-furanone, TRC
Codice prodotto. 30397316
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30397316 100 g
30402241 10 g
30397881 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30397316 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH825270100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19322-27-1
Formula molecolare C5H6O3
Molecular Weight (g/mol) 114.1
Sinonimo 4-Hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone, 4-Hydroxy-5-methyl-2,3-dihydrofuran-3-one, 5-Methyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one, 5-Methyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone, Norfuraneol, Norfuronol
IUPAC Name 4-hydroxy-5-methylfuran-3-one
SMILES CC1=C(O)C(=O)CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-5-methyl-3-furanone
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C5H6O3/c1-3-5(7)4(6)2-8-3/h7H,2H2,1H3
Peso formulazione 114.0317