Learn More
4-Hydroxy-6-(2-oxoheptyl)-2H-pyran-2-one, TRC
Codice prodotto. 30407041
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30407041 10 mg
30398085 25 mg
30403493 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30407041 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94980810MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 327175-05-3
Formula molecolare C12H16O4
Molecular Weight (g/mol) 224.25
Sinonimo 2H-Pyran-2-one, 4-hydroxy-6-(2-oxoheptyl)-, 4-Hydroxy-6-(2-oxoheptyl)-2H-pyran-2-one
IUPAC Name 4-hydroxy-6-(2-oxoheptyl)pyran-2-one
SMILES CCCCCC(=O)CC1=CC(=CC(=O)O1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-6-(2-oxoheptyl)-2H-pyran-2-one
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H16O4/c1-2-3-4-5-9(13)6-11-7-10(14)8-12(15)16-11/h7-8,14H,2-6H2,1H3
Peso formulazione 224.1049