Learn More
4-Hydroxy-6-methoxymethyl-2-(methylthio)pyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10723453
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10723453 10 g Amber Glass Bottle 10g
10498012 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10723453 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RJF00491EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 68087-13-8
Formula molecolare C7H10N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 186.229
Numero MDL MFCD00052618
InChI Key OWIFCBBLFPQMSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxy-6-methoxymethyl-2-methylthio pyrimidine, 6-methoxymethyl-2-methylthio pyrimidin-4 3h-one, 6-methoxymethyl-2-methylthio pyrimidin-4-ol, 6-methoxymethyl-2-methylsulfanyl pyrimidin-4-ol, maybridge1_006914, 6-hydroxy-4-methoxymethyl-2-methylthiopyrimidine, 6-methyloxy methyl-2-methylthio-4-pyrimidinol, 4 1h-pyrimidinone, 6-methoxymethyl-2-methylthio
PubChem CID 2730176
IUPAC Name 6-(methoxymethyl)-2-methylsulfanyl-1H-pyrimidin-4-one
SMILES COCC1=CC(=O)N=C(N1)SC
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-6-methoxymethyl-2-(methylthio)pyrimidine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 186.23
Percent Purity 97%