Learn More
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone, 98%
Codice prodotto. 11327786
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11327786 100 g 100g
11317786 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11327786 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11457.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 675-10-5 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 675-10-5
Formula molecolare C6H6O3
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Numero MDL MFCD00006641,MFCD18820248
InChI Key OOKCZXGEYPSNIM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxy-6-methyl-2-pyrone, 2-hydroxy-6-methyl-4h-pyran-4-one, 4-hydroxy-6-methyl-2h-pyran-2-one, triacetic acid lactone, triacetate lactone, 2h-pyran-2-one, 4-hydroxy-6-methyl, 6-methyl-4-hydroxypyron-2, unii-s1s883s4ee, 6-methyl-4-hydroxy-2-pyrone, ccris 3600
PubChem CID 54675757
ChEBI CHEBI:16458
IUPAC Name 4-hydroxy-6-methylpyran-2-one
SMILES CC1=CC(=O)C=C(O)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Punto di fusione ∽186°C (decomposition)
Quantità 100 g
Beilstein 113815
Peso formulazione 126.11
Percent Purity 98%