Learn More
4-Hydroxy-6-methylcoumarin, 98+%
Codice prodotto. 10536793 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10536793 5 g Bottiglia in vetro 5g
10169122 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10536793 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 372870050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13252-83-0 | C10H8O3 | 176.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13252-83-0
Formula molecolare C10H8O3
Molecular Weight (g/mol) 176.17
Numero MDL MFCD00085738
InChI Key CSVFZDYJGBVNEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxy-6-methylcoumarin, 4-hydroxy-6-methyl-2h-chromen-2-one, 6-methyl-4-hydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one,4-hydroxy-6-methyl, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-6-methyl, 2-hydroxy-6-methylchromen-4-one, 2-hydroxy-6-methyl-4h-chromen-4-one, 6-methyl-4-hydroxy coumarin, hydroxy-6-methylcoumarin,4
PubChem CID 54686349
IUPAC Name 4-hydroxy-6-methylchromen-2-one
SMILES CC1=CC=C2OC(O)=CC(=O)C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-6-methylcoumarin
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 261.0°C to 264.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in hot ethanol and methanol
Peso formulazione 176.17
Percent Purity 98+%
Forma fisica Powder