Learn More
4'-Hydroxy-6-methylflavone, 97%
Codice prodotto. 15404017
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15404017 1 g 1g
15414017 5 g 5g
15424017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15404017 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H30959.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 288401-04-7 | C16H12O3 | 252.269 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 288401-04-7
Formula molecolare C16H12O3
Molecular Weight (g/mol) 252.269
Numero MDL MFCD03424432
InChI Key YAACYYNCHMHECD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-hydroxy-6-methylflavone, 2-4-hydroxyphenyl-6-methylchromen-4-one, 6-methyl-4'-hydroxyflavone, 2-4-hydroxyphenyl-6-methyl-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-4-hydroxyphenyl-6-methyl
PubChem CID 1659442
IUPAC Name 2-(4-hydroxyphenyl)-6-methylchromen-4-one
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)OC(=CC2=O)C3=CC=C(C=C3)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Hydroxy-6-methylflavone
Punto di fusione 238°C to 243°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 252.28
Percent Purity 97%