Learn More
4-Hydroxy-6-methylpyran-2-one, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Hydroxy-6-methylpyran-2-one |
| CAS | 675-10-5 |
| Formula molecolare | C6H6O3 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 4-Hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one, 3,5-Dihydroxy-sorbic acid Δ-lactone, 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone, 4-Hydroxy-6-methyl-α-pyrone, 4-Hydroxy-6-methylpyran-2-one, 6-Methyl-4-hydroxy-2-pyrone, NSC 34625, Triacetic acid lactone |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6O3/c1-4-2-5(7)3-6(8)9-4/h2-3,7H,1H3 |
| SMILES | CC1=CC(=CC(=O)O1)O |
| IUPAC Name | 4-hydroxy-6-methylpyran-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 126.11 |
| Peso formulazione | 126.0317 |