Learn More
4-Hydroxy-6-methylpyran-2-one, TRC
Codice prodotto. 30395738
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395738 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30395738 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH952270500G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-6-methylpyran-2-one
CAS 675-10-5
Formula molecolare C6H6O3
Quantità 500 g
Sinonimo 4-Hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one, 3,5-Dihydroxy-sorbic acid Δ-lactone, 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone, 4-Hydroxy-6-methyl-α-pyrone, 4-Hydroxy-6-methylpyran-2-one, 6-Methyl-4-hydroxy-2-pyrone, NSC 34625, Triacetic acid lactone
InChI Formula InChI=1S/C6H6O3/c1-4-2-5(7)3-6(8)9-4/h2-3,7H,1H3
SMILES CC1=CC(=CC(=O)O1)O
IUPAC Name 4-hydroxy-6-methylpyran-2-one
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Peso formulazione 126.0317