Learn More
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid, Tech., Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 273.17 |
| Percent Purity | Tech. |
| Grado | Caratteristiche |