Learn More
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10585544
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10585544 50 g 50g
10222792 1 g 1g
10282832 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10585544 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM09299EE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 175203-86-8
Formula molecolare C11H6F3NO4
Molecular Weight (g/mol) 273.167
Numero MDL MFCD00219848
InChI Key GSUDZUNGTZIKPY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy quinoline-3-carboxylic acid, 4-oxo-6-trifluoromethoxy-1h-quinoline-3-carboxylic acid, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy-3-quinolinecarboxylic acid, 3-quinolinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-oxo-6-trifluoromethoxy, maybridge1_005008, pubchem6093, buttpark 10\01-49, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy quinoline-3-, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy-3-quinolinecarboxylicacid, 3-quinolinecarboxylicacid, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy
PubChem CID 2775105
IUPAC Name 4-oxo-6-(trifluoromethoxy)-1H-quinoline-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)C(=CN2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 50 g
Peso formulazione 273.17
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche