Learn More
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin, 95%
Codice prodotto. 10677631 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10677631 1 g Bottiglia in vetro 1g
11946191 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10677631 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 298850010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 17575-15-4 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17575-15-4
Formula molecolare C10H8O4
Molecular Weight (g/mol) 192.17
Numero MDL MFCD00673700
InChI Key HFGKBQZAHZKDLV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 54691408
IUPAC Name 4-hydroxy-7-methoxychromen-2-one
SMILES COC1=CC=C2C(=O)C=C(O)OC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Nota nome 97%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 263.0°C to 265.0°C
Colore Beige to Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Sinonimo 4-hydroxy-7-methoxycoumarin, 4-hydroxy-7-methoxy-2h-chromen-2-one, 2-hydroxy-7-methoxy-4h-chromen-4-one, 2-hydroxy-7-methoxychromen-4-one, 4-hydroxy-7-methoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-7-met hoxycoumarin, 4-hydroxy-7-methoxy-coumarin, 4-hydroxy-7-methoxy-2-oxo-2h-chromene, 2h-1-benzopyran-2-one,4-hydroxy-7-methoxy, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-7-methoxy
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 192.17
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.