Learn More
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin, TRC
Codice prodotto. 30403443
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30403443 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30403443 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94627510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
CAS 17575-15-4
Formula molecolare C10 H8 O4
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C10H8O4/c1-13-6-2-3-7-8(11)5-10(12)14-9(7)4-6/h2-5,11H,1H3
SMILES COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)O
IUPAC Name 4-hydroxy-7-methoxychromen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 192.17
Peso formulazione 192.0423