Learn More
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Hydroxy-7-methoxycoumarin |
| CAS | 17575-15-4 |
| Formula molecolare | C10 H8 O4 |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H8O4/c1-13-6-2-3-7-8(11)5-10(12)14-9(7)4-6/h2-5,11H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)O |
| IUPAC Name | 4-hydroxy-7-methoxychromen-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 192.17 |
| Peso formulazione | 192.0423 |