Learn More
4-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-6-yl Ester Acetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30402248
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30402248 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30402248 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH825780500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-6-yl ester acetic acid
CAS 179688-53-0
Formula molecolare C11 H10 N2 O4
Quantità 500 mg
Sinonimo 4(3H)-Quinazolinone, 6-(acetyloxy)-7-methoxy-, 4(1H)-Quinazolinone, 6-(acetyloxy)-7-methoxy- (9CI), 6-(Acetyloxy)-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone, 3,4-Dihydro-4-oxo-6-acetoxy-7-methoxyquinazoline, 3,4-Dihydro-4-oxo-6-acetyloxy-7-methoxyquinazoline, 3,4-Dihydro-7-methoxy-4-oxoquinazolin-6-yl acetate, 6-Acetoxy-7-methoxy-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 6-Acetoxy-7-methoxyquinazol-4-one, 6-Acetoxy-7-methoxyquinazolin-4(3H)-one, 6-Acetoxy-7-methoxyquinazolin-4-one, 7-Methoxy-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-6-yl acetate, Acetic acid 4-hydroxy-7-methoxyquinazolin-6-yl ester
InChI Formula InChI=1S/C11H10N2O4/c1-6(14)17-10-3-7-8(4-9(10)16-2)12-5-13-11(7)15/h3-5H,1-2H3,(H,12,13,15)
SMILES COc1cc2N=CNC(=O)c2cc1OC(=O)C
IUPAC Name (7-methoxy-4-oxo-3H-quinazolin-6-yl) acetate
Molecular Weight (g/mol) 234.21
Peso formulazione 234.0641