Learn More
4-Hydroxy Coumarin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Hydroxycoumarin |
| CAS | 1076-38-6 |
| Formula molecolare | C9 H6 O3 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Warfarin Sodium Imp. B (EP), 4-Hydroxycoumarin, 4-Coumarinol, 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Hydroxy-2H-benzo[b]pyran-2-one, 4-Hydroxychromen-2-one, Benzotetronic acid, NSC 11889 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H |
| SMILES | OC1=CC(=O)Oc2ccccc12 |
| IUPAC Name | 4-hydroxychromen-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 162.14 |
| Peso formulazione | 162.0317 |