Learn More
4’-Hydroxy Diclofenac, TRC
Codice prodotto. 18094010
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18094010 1 mg 1mg
18003320 10 mg 10mg
18042010 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18094010 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH8252251MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64118-84-9
Formula molecolare C14 H11 Cl2 N O3
Molecular Weight (g/mol) 312.15
Sinonimo Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]-, 2-[(2,6-Dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]benzeneacetic acid, 4'-Hydroxydiclofenac, Diclofenac-4-hydroxy, 4'-Hydroxy Diclofenac
IUPAC Name 2-[2-(2,6-dichloro-4-hydroxyanilino)phenyl]acetic acid
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Hydroxydiclofenac
Quantità 1 mg
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20)
Peso formulazione 311.0116
Percent Purity >95%