Learn More
4-Hydroxy Estrone, TRC
Codice prodotto. 30007822
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007822 50 mg 50mg
30006786 10 mg 10mg
18061410 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007822 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94195050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3131-23-5
Formula molecolare C18 H22 O3
Molecular Weight (g/mol) 286.37
Sinonimo 3,4-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3,4-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one, Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3,4-dihydroxy-, 3,4-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3,4-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one, 4-Hydroxyestrone, 4-Hydroxy estrone
IUPAC Name (8R,9S,13S,14S)-3,4-dihydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4c(O)c(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy Estrone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H22O3/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(19)17(21)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)20/h4,6,11-12,14,19,21H,2-3,5,7-9H2,1H3/t11-,12-,14+,18+/m1/s1
Peso formulazione 286.1569
Percent Purity >95%