Learn More
4’-Hydroxyacetophenone Oxime, TRC
Codice prodotto. 30138117
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138117 250 mg 250mg
30003999 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30138117 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH741050250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34523-34-7
Formula molecolare C8 H9 N O2
Molecular Weight (g/mol) 151.16
Sinonimo 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone oxime, Paracetamol Imp. G (EP), 4-Hydroxyacetophenone oxime, Ethanone, 1-(4-hydroxyphenyl)-, oxime, Acetophenone, 4'-hydroxy-, oxime (7CI), 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-ethanone oxime, 4'-Hydroxyacetophenone oxime, NSC 77904, p-Hydroxyacetophenone oxime
IUPAC Name 4-[(Z)-N-hydroxy-C-methylcarbonimidoyl]phenol
SMILES C\C(=N\O)\c1ccc(O)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime)
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(9-11)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10-11H,1H3/b9-6-
Peso formulazione 151.0633
Percent Purity >95%