Learn More
4'-Hydroxyacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30408152
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30408152 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30408152 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH7399805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxyacetophenone
CAS 99-93-4
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C8 H8 O2
Quantità 5 g
Sinonimo 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone, Paracetamol Imp. E (EP), 4-Hydroxyacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC Name 1-(4-hydroxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Peso formulazione 136.0524
Percent Purity >95