Learn More
4-Hydroxybenzaldehyde, 99%
Codice prodotto. 10521421 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10521421 50 g Plastic bottle 50g
10184460 250 g Plastic bottle 250g
10448720 1 kg Plastic bottle 1kg
11954791 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10521421 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 162770500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 123-08-0 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-08-0
Formula molecolare C7H6O2
Molecular Weight (g/mol) 122.12
InChI Key RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, p-formylphenol, p-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy, parahydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-hydroxy, 4-hydroxy-benzaldehyde, usaf m-6, 4-hydroxy benzaldehyde
PubChem CID 126
ChEBI CHEBI:17597
IUPAC Name 4-hydroxybenzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxybenzaldehyde
Punto di fusione 114.0°C to 118.0°C
Colore Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HOC6H4CHO
Quantità 50 g
Beilstein 08,64
Indice di Merck 15,4849
Informazioni di solubilità Solubility in water: 13g/L (30°C). Other solubilities: 36.8g/L benzene (65°C)
Peso formulazione 122.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxybenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.