Learn More
4-Hydroxybenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30398149
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30398149 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30398149 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH82897010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Materiale o nome chimico 4-Hydroxybenzaldehyde
CAS 123-08-0
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C7 H6 O2
Quantità 10 g
Sinonimo 4-Hydroxybenzaldehyde, Bisoprolol Fumarate Imp. S (EP), 4-Formylphenol, NSC 2127, Parahydroxybenzaldehyde, p-Formylphenol, p-Hydroxybenzaldehyde, p-Oxybenzaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
SMILES Oc1ccc(C=O)cc1
IUPAC Name 4-hydroxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Peso formulazione 122.0368
Percent Purity >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.